Learn More
Lingot de silicone aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314388
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11145-30-5
Formule moléculaire AlSi
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
Numéro MDL MFCD00143595
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
CID PubChem 9793685
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
SMILES [Al].[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Silicon slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Si; 99:1 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Forme Pastille
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche