Learn More
Lingot de silicone aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,5 po) de longueur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Silicon slug |
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 g |
Pourcentage de pureté | 99.999% |
Qualité | Puratronic™ |
Forme | Pastille |