Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 12,7 x 12,7 x 0,5 mm, poli d’un côté, plan C, Thermo Scientific™
Code produit. p-5548795
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide Substrate, C Plane
Note relative au nom Polished One Side
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Informations sur la solubilité Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.