Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10x10x0,5 mm, deux côtés polis, plan C., Thermo Scientific™
Code produit. 11324138
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide substrate
Note relative au nom 10x10x0.5mm, polished two sides, C plane
Quantité 1 Ea.