Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10 x 10 x 1 mm, un côté poli, plan R, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
5 pièces
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Oxide Substrate, R Plane |
Note relative au nom | Polished Two Sides |
Quantité | 5 Ea. |
Formule moléculaire | Al2O3 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10 x 10 x 1 mm, un côté poli, plan R, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu