Learn More
Oxyde d’aluminium, monocristal, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide |
Quantité | 5 Pc. |
Nom IUPAC | dialuminium ; oxygène(2-) |
Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |