Learn More
Oxyde d’aluminium, neutre, HPLC Flash Grade, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080026
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is an inorganic compound used as a grinding or blending agent. In addition, Aluminum oxide can be essential in protein extraction as a component in the preparation of tissues. Aluminum oxide is a source of aluminum in reactions, an abrasive agent, and as a refractory material. Also Aluminum oxide can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom Neutral
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Formule linéaire Al2O3
Merck Index 14,356
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité HPLC Flash
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765