Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanc cassé, NanoDur™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420910
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dispersion colloïdale avec dispersant.
Aluminum oxide water borne dispersion suitable for incorporation in water compatible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless