Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanche, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480001
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. It can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process. It is used in the production of aluminum, manufacture of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless