Learn More
Oxyde d’aluminium, ciment, Al2O3 95 % (SiO2∽5 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4864959
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : environ 60 microns
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Contains 0.5% organic binder to increase dry strength.
Couleur Blanc
Forme physique Agglomérats < 150 microns
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage Al2O3 95% (SiO2 ∽5%)
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Odeur Odorless
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C