Learn More
Oxyde d’aluminium, support catalytique, silice faible, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Oxide |
Note relative au nom | Low silica |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Sphères de 3 mm |
Quantité | 5 kg |
Aspect | White spheres |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, support catalytique, silice faible, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu