Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, faible mercure, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058740
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
Aluminum nitrate is a strong oxidizing agent. It is used in tanning leather, antiperspirants, corrosion inhibitors, extraction of uranium, petroleum refining, and as a nitrating agent. The nonahydrate and other hydrated aluminum nitrates have many applications. These salts are used to produce alumina for preparation of insulating papers, in cathode ray tube heating elements, and on transformer core laminates. The hydrated salts are also used for the extraction of actinide elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Numéro MDL MFCD00003419
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.5°C (135° (decomposition))
Note relative au nom Low mercury
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1438
Merck Index 14,352
Informations sur la solubilité Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly).
Poids de la formule 375.13 (212.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .