Learn More
Feuille d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum foil |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 x 100 mm |
Pourcentage de pureté | 99.9995% |
Qualité | Puratronic™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈3.4g/50x50mm |
Forme | Feuille |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Feuille d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu