Learn More
Feuille d’aluminium, épaisseur 0,25 mm (0,01 po), hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824580
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 1,7 g/50 x 50 mm ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver-colored foil
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Nom IUPAC aluminium
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur