Learn More
Phosphate de dihydrogène d’aluminium, 50 % avec solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300098
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aluminum dihydrogen phosphate is used as intermediates and solid separation agents. It is also used in petroleum, chemical industry, shipbuilding, space technology, electric industry, high-temperature kilns, heat treatment resistance furnaces and electric insulation. Further, it is used as inorganic coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 13530-50-2
Formule moléculaire AlH6O12P3
Poids moléculaire (g/mol) 317.94
Numéro MDL MFCD00014152
Clé InChI RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
CID PubChem 9818426
Nom IUPAC aluminium ; phosphate de dihydrogène
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum dihydrogen phosphate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 50% w/w aqueous solution
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 317.94
Aspect Colorless liquid
Densité 1.5 g/cm3
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche