Learn More
Chlorure d’aluminium, poudre jaune à grise, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361649
Chlorure d’aluminium, poudre jaune à grise, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361649
5 x 1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11361649
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012298.D9
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
It is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization, and isomerization reactions. For example, it can be used to synthesis ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis(arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminumAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190° (sublimation)
Couleur Gris à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 x 1 kg
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Poids de la formule 133.34
Qualité Réactif
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ28L024 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2025 Catalog Number012298.D9,012298.A1,012298.30
Numéro de lotX30K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number012298.D9,012298.A1,012298.30
Numéro de lotS27K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog Number012298.D9,012298.A1,012298.30
Numéro de lotR17K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012298.D9,012298.A1,012298.30
Numéro de lotM31K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog Number012298.D9,012298.A1,012298.30
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chlorure d’aluminium, poudre jaune à grise, Thermo Scientific Chemicals >