Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453.313 g/mol
32.36€ - 207.03€
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Numéro MDL MFCD00051042
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361349
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013802.22
100 g
32.36€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11351349
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013802.36
500 g
72.36€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11341349
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013802.A3
2 kg
207.03€
2kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Safety and Handling
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals