Learn More
Oxyde d’aluminium, extra-pur, SLR, calciné, Fisher Chemical
Code produit. 10315170
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Point de fusion 2000°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 101.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique