Learn More
Oxyde d’aluminium N, activité : I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. 11333529 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adsorbant
  • MP EcoChrom™ Alumina is widely used as an adsorbent, desiccant, abrasive, electrical insulator and as a catalyst for various organic reactions.
  • It is also used for isolation of alkaloids, glycosides, active substances from plants, vitamins, hormones and antibiotics, dehydration of organic solvents, purification of enzymes, removal of terpenes, peroxides, pyrogens from injectable solutions and infusions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alumina B
Note relative au nom Activity: I
Couleur Rose à blanc
Forme physique Poudre de fluage libre
Quantité 50 kg
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Densité 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.