Learn More
Oxyde d’aluminium A, activité : Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. 17897044 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MP EcoChrom™ Alumina A - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
  • Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
  • Inital activity is kept in a very narrow range.
  • Extremely constant deactivation behavior.
  • Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alumina A
Note relative au nom Activity: Super I
Couleur Rose à blanc
Forme physique Free-flowing Powder
Quantité 500 g
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Densité 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.