Learn More
Ansell Gants en latex ultra fins AlphaTec™ 87-137
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7.5
8,5
9,5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- Le motif en diamant sur les paumes et les doigts améliore la préhension en conditions humides ou sèches
- Approuvé pour une utilisation dans des applications sans aliments
- AQL 0,6
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Applications | Industrial |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 0.018 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.5 mm |
Latex Free | No |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 0.016 in. |
Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
Afficher plus |