Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 57-435
Code produit. 15375191 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offre des performances d’adhérence fiables avec une flexibilité accrue. Les gants d'immersion en nitrile Ansell AlphaTec™ série 58-435 offrent un contrôle optimal lors de la manipulation d’éléments huileux ou humides.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
  • Force requise moindre sur les objets glissants, réduisant ainsi la fatigue dans les mains et les bras
  • Offre une flexibilité et une dextérité améliorées grâce à l’enveloppe en nitrile doublée de coton et à la forme ajustée effet “seconde peau”, qui resserre l’ajustement au niveau de la paume
  • Possède une enveloppe de 6 mil efficace contre les dérivés d’hydrocarbures, les bases d’alcool, de nombreux solvants et esters
  • Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion pour une utilisation à long terme
  • La manchette pliable permet d’éviter que des gouttes ne glissent jusqu’à l’avant-bras, tandis que la manchette extralongue protège jusqu’à la partie supérieure de l’avant-bras de l’utilisateur
Applications :
  • Manipulation de produits chimiques
  • Produits pétrochimiques
  • Caoutchouc et additifs en caoutchouc
  • Manipulation de pièces métalliques recouvertes de liquide
  • Maintenance des outils industriels
  • Manipulation d’huiles usagées
  • Traitement des déchets et des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Matériau arrière Nitrile
Chlorinated No
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Couleur Gray
Finger Thickness (English) 0.0278 in.
Finger Thickness (Metric) 0.72 mm
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0276 in.
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Modèle 57-435
Épaisseur (impériale) 0.027 in.
Épaisseur (métrique) 0.70 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Ansell Grip Technology
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Unlined
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 57-435