Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-101
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Très résistant à la plupart des acides, alcalis, alcools, aldéhydes et cétones
- L’épaisseur de poids lourd améliore la durabilité, augmentant ainsi la résistance chimique et physique
- Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Lisse |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,76 mm |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Type d’emballage | 10 paires dans des sachets scellés noirs par carton |
Taille du port (métrique) | 150 mm |
Afficher plus |