Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Code produit. 16855200 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gants légers et réutilisables spécialement conçus pour la transformation et la manipulation des aliments. La préhension grâce au diamant en relief sur la surface du gant pour des capacités de préhension améliorées dans des conditions humides et huileuses.
  • Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
  • Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
  • Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
  • Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
  • La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Couleur Vert
Jetable Non
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 12
Épaisseur (impériale) 8 mil
Norme EN388 2001X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Oui
Séries 37-200