Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
12
Description
- Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
- Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
- Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
- Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
- La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Vert |
Jetable | Non |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (impériale) | 8 mil |
Norme EN388 | 2001X |
Afficher plus |