Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Gants légers et réutilisables spécialement conçus pour la transformation et la manipulation des aliments. La préhension grâce au diamant en relief sur la surface du gant pour des capacités de préhension améliorées dans des conditions humides et huileuses.
Marque: Ansell 37200080
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
- Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
- Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
- Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
- La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
Spécification
ANSI 4 | |
Vert | |
Spécifique | |
Nitrile | |
8 mil | |
Type B | |
Oui |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Non | |
Oui | |
8 | |
2001X | |
JKT | |
37-200 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology > 8
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu