Learn More
Oxyde dallyle et de glycidyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
33.77€ - 98.99€
Identifiants chimiques
CAS | 106-92-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.144 |
Numéro MDL | MFCD00005143 |
Clé InChI | LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi |
CID PubChem | 7838 |
Nom IUPAC | 2-(prop-2-énoxyméthyl)oxirane |
SMILES | C=CCOCC1CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11634.22 |
100 g |
33.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11634.36 |
500 g |
98.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allyl glycidyl ether is useful in hydrosilylation, including the H2PtCl6·xH2O (cat. no. 206083) catalyzed hydrosilylation of siloxanes to epoxysiloxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLʼéther allyl glycidyl est utile dans lʼhydrosilylation, y compris le H2 PtCl6xH2O (Réf. Cat. 206083) catalysent lʼhydrosilylation des siloxanes en époxysiloxanes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (140 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
106-92-3 | |
114.144 | |
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N | |
7838 | |
C=CCOCC1CO1 |
C6H10O2 | |
MFCD00005143 | |
allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi | |
2-(prop-2-énoxyméthyl)oxirane |
Spécification
Allyl glycidyl ether | |
-100°C | |
50°C to 51°C (15 mmHg) | |
Ether-like | |
1.435 | |
UN2219 | |
allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi | |
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(prop-2-énoxyméthyl)oxirane | |
7838 | |
97% |
106-92-3 | |
0.967 | |
47°C (134°F) | |
C6H10O2 | |
MFCD00005143 | |
105871 | |
Soluble in water (140g/L at 20°C). | |
C=CCOCC1CO1 | |
114.144 | |
114.15 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H318-H226-H341-H351-H361-H302-H332-H317-H335-H315
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P330-P333+P313-P363-P37
H226-H302-H315-H317-H318-H331-H335-H341-H351-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OXYDE DALLYLE ET DE GLYCIDYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RR0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante