Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide alginique, sel de sodium
Code produit. 11936991 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numéro MDL MFCD00081310
Synonyme Algin, Sodium alginate
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic acid, sodium salt
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique