Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bandes de test Quantofix™ pour le zinc
Réactifs et 100 bandelettes pour mesurer 0 à 100 ppm Zn+2 en solution aqueuse
Marque: Thermo Scientific Chemicals 046651.QA
131.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Alertes:
H314; Causes severe skin burns and eye damage. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Liquide
- Incolore
- Entièrement miscible
Spécification
Liquide | |
Reagents and 100 strips | |
Entièrement miscible |
Réactifs et 100 bandelettes pour mesurer 0 à 100 ppm Zn+2 en solution aqueuse | |
1 Kit |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche