Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Rabbit SFX Kit
Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Rabbit SFX Kit
Marque:  Molecular Probes™ A31627
Code produit. 10453272
  • 269.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Alexa Fluor™ SFX Kits contain Image-iT™ FX signal enhancer (I36933) plus one of sixteen different Alexa Fluor™ dye-labeled secondary antibodies. These kits provide 400μg (0.2 mL of 2 mg/mL) of either goat anti-mouse IgG or goat anti-rabbit IgG antibody (as a standard or highly cross-adsorbed preparation) conjugated to Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594, or Alexa Fluor™ 647 dye, four of our most commonly used Alexa Fluor™ dyes. The Alexa Fluor™ 488 goat anti-rabbit IgG included with this kit is also available in a 1000μg unit size (A11008).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alexa Fluor 488
Goat
RUO
Secondary
Rabbit
Rabbit
Alexa Fluor™, Molecular Probes™
Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Rabbit SFX Kit, 1kit, Goat Host, Rabbit Species Reactivity, Alexa Fluor™ 488 Conjugate, Isotype, 2 to 8°C Storage Temperature, Room Temperature Shipping Condition
1 Kit
Whole Antibody
1 Each
Store in refrigerator (2–8°C) and protect from light.
Room Temperature
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Rabbit SFX Kit > 1 kit