Learn More
Alaméthicine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455989
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Un ionophore formant un canal qui active les enzymes de la membrane
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alaméthicine est utilisée comme ionophore formant des canaux qui active les enzymes membranaires, peptide formant des canaux membranaires. Il s’agit d’un antibiotique de peptide à 20-amino-acide qui peut fonctionner comme un ionophore à cations monovalents. L’alaméthicine a été utilisée pour élaborer des méthodes d’évaluation systématique des nouveaux candidats médicaments potentiels afin d’obtenir leurs interactions médicamenteuses pharmacocinétiques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et l’éthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59588-86-2
Formule moléculaire C92H150N22O25
Poids moléculaire (g/mol) 1964.341
Numéro MDL MFCD00151517
Clé InChI LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
Synonyme U-22324
CID PubChem 53229968
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Alamethicin
Type Alamethicin
Forme physique Poudre
Point de fusion 267°C to 270°C
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Numéro UN UN3462
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and ethanol.
Poids de la formule 1964.4