Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités (parois fines), dia. ext. : 6 mm, dia. int. de : 5mm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
300mm
400mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
Note relative au nom | Both ends open (Thin walls) |
Quantité | 100 mm |