Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 11 mm, dia. int. de : 7mm, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031563.EM
180.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open | |
800 mm |