Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 11 mm, dia. int. de : 7mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4905290
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Conditionnement:
1000mm
100mm
200mm
300mm
400mm
600mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom Both ends open
Quantité 100 mm