Learn More
Disque rond Al-23 avec trou, dia. ext. : 40 mm, épaisseur : 6 mm, diamètre du trou : 8mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Round Disc With Hole |
Quantité | 1 Pc. |
Forme | Disque |