Learn More
Plaque rectangulaire Al-23, L x l : 50 x 25 mm, épaisseur : 4mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Rectangular Plate |
Quantité | 1 Ea. |
Forme | Plaque |