Learn More
Plaque rectangulaire Al-23, L x l : 105 x 50 mm, épaisseur : 10mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Rectangular Plate |
Quantité | 1 Ea. |
Forme | Plaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Plaque rectangulaire Al-23, L x l : 105 x 50 mm, épaisseur : 10mm, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu