Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 6mm, deux alésages de 1,5 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Conditionnement:
1060mm
1460mm
275mm
380mm
560mm
770mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Insulating Tube |
Note relative au nom | Two bores |
Quantité | 770 mm |