Learn More
Microbilles isolantes Al-23, dia. ext. : 4 mm, quatre alésages de 0,8 mm, longueur : 10 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Insulating Beads |
Note relative au nom | 4 channels |
Quantité | 100 Pk. |
Forme | Microbilles isolantes |