Learn More
Nacelle Al-23, L1 : 48 mm, L2 : 46 mm, B1 : 9 mm, B2 : 8 mm, H : 6 mm, l : 2 mm, vol. : 7,5, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033171.KF
60.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 | |
1 Pc. | |
Nacelle, L1 : 48 mm, L2 : 46 mm, B1 : 9 mm, B2 : 8 mm, H : 6 mm, l : 2 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche