Learn More
AKR1B10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène AKR1B10
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16858314
Afficher les documents
Proteintech
18252-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16848314
Afficher les documents
Proteintech
18252-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member can efficiently reduce aliphatic and aromatic aldehydes, and it is less active on hexoses. It is highly expressed in adrenal gland, small intestine, and colon, and may play an important role in liver carcinogenesis.
Spécification
Spécification
AKR1B10
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O60218
296972, 57016, 67861
AKR1B10 Fusion Protein Ag13042
Primary
-20°C
AKR1B10
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AKR1B10, AKR1B11, AKR1B12, Aldose reductase like, ALDRLn, ARL 1, ARL1, ARP, hARP, HSI, SI reductase, Small intestine reductase
AKR1B10
IgG
Antigen Affinity Chromatography