Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à membrane compacte à entraînement d’air
Les pompes à membrane compactes à entraînement d’air sont une solution compacte et économique pour pomper vos liquides agressifs ou sensibles. Idéales pour les applications OEM ou d’utilisation finale.
Marque:  Cole-Parmer™ 07032-02
Code produit. 11749689
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pompez jusqu’à 3 l/min avec une membrane à air unique
  • Les pompes avec des valeurs de 15 psi vous donnent le même débit, mais une pression de décharge inférieure
  • Un fonctionnement simple vous offre une longue durée de vie
  • Choisissez les pompes 80 à 100 psi pour une pression d’entrée et de sortie élevée
Spécification
Spécification
13,34 x 7,94 x 5,56 cm (5,25 x 3,125 x 2,19 in)
Pompe à membrane compacte à entraînement d’air, 0,8 GPM/SS/Viton/SS, 80 à 100 psi
Acier inoxydable 316, PFA, Viton™, PTFE
0,8 gal/min, 3 l/min, 48 gal/h, 181,7 l/h