Learn More
Agarose, MP Biomedicals™
Agarose, qualité technologie génétique, poudre blanche
485.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9012-36-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H38O19 |
Poids moléculaire (g/mol) | 630.55 |
Numéro MDL | MFCD00081294 |
Clé InChI | MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N |
Synonyme | 3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan, Sepharose |
Description
- L’agarose est utilisée pour séparer les acides nucléiques par électrophorèse car les gels d’agarose ont des pores de plus grande taille que les gels d’acrylamide réticulés à de faibles concentrations.
- Les gels d’agarose ont tendance à être plus solides, mais moins élastiques, que les gels d’acrylamide réticulés.
- Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’immunodiffusion double d’Ouchterlony pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
- L'agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d'algues marines contenant de la gélose.
Identifiants chimiques
9012-36-6 | |
630.55 | |
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N |
C24H38O19 | |
MFCD00081294 | |
3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan, Sepharose |
Spécification
Poudre | |
87.3°C to 89.5°C | |
5.5 to 7.5 (1.5% aq. soln.) | |
35 - 37°C | |
C24H38O19 | |
3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan, Sepharose | |
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N | |
Technologie génétique |
9012-36-6 | |
Blanc | |
0.11 - 0.17 | |
> 2000gm/cm2(1.5%gel) | |
MFCD00081294 | |
1g in 100 mL, in water. | |
630.55 |
Safety and Handling
missing translation for 'storageNote' : Température ambiante