Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, température de gélification élevée, réactif de biologie moléculaire
CAS: 9012-36-6
142.00€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15400637
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J66704.14
25 g
142.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15410637
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J66704.22
100 g
301.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La haute résistance au gel permet la formation de gel à de faibles concentrations
  • Idéal pour les dosages de sensibilité aux antibiotiques, le RID, la double diffusion et d’autres applications immunologiques
Spécification
Identifiants chimiques
9012-36-6
MFCD00081294
Spécification
Agarose
Poudre
Blanc
MFCD00081294
high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
9012-36-6
Hygroscopic; Moisture sensitive
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante