Learn More
Thermo Scientific Chemicals Perles d’agarose 4 % B-CL (réticulées)
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
CAS | 61970-08-9 |
Point d’éclair | 38°C (100°F) |
Point d’ébullition | 100°C |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Type | Billes d’agarose |
Quantité | 1 000 ml |
Formule moléculaire | C18H19N5O |
Clé InChI | CQZVJEKKNHOFNB-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(C)C(CO)NC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C1=CC=C(C=C1)C#N |
Nom IUPAC | 4-{6-[(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}benzonitrile |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche