Learn More
ADO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16479-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16866114
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Human thiol dioxygenases include cysteine dioxygenase (CDO; MIM 603943) and cysteamine (2-amino ethane thiol) dioxygenase (ADO; EC 1.13.11.19). CDO adds 2 oxygen atoms to free cysteine, whereas ADO adds 2 oxygen atoms to free cysteamine to form hypotaurine.
Spécification
Spécification
ADO
Polyclonal
Unconjugated
ADO
2 aminoethanethiol dioxygenase, ADO, C10orf22, Cysteamine dioxygenase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
211488, 309732, 84890
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6PDY2, Q96SZ5
Ado
ADO Fusion Protein Ag9598
150 μL