Learn More
ADK Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G1A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66929-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819235
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The ADK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ADK antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
ADK
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
1G1A5
Unconjugated
150 μL
132