Learn More
Tampon pH haute résolution à code couleur, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11494599 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons pH haute résolution à code couleur Reagecon™ sont testés à 20 °C ou 25 °C et sont certifiés et traçables par NIST.
  • Solutions tampons pH colorées
  • Haute résolution
  • Testées à 20 °C ou -25 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Point de fusion 0°C
Couleur Rouge
pH 4
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml