Learn More
Eppendorf™ Plateau d’humidité supplémentaire
S’utilise avec : Incubateur Innova CO-14
Marque: Eppendorf™ P0628-6200
165.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau d’humidité supplémentaire
Spécification
0,3 L | |
Incubateur Innova CO-14 | |
Accessoire ; Plateau |