Learn More
ADCK5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17579-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867504
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ADCK5 is member of the AarF domain containing kinase family.
Spécification
Spécification
ADCK5
Polyclonal
Unconjugated
ADCK5
ADCK5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
203054, 268822, 362943
-20°C
Liquid
Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3MIX3, Q80V03
Adck5
ADCK5 Fusion Protein Ag11094
150 μL